Learn More
3-Amino-1H-Pyrazol-4-carbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492407 25 g 25 Gramm
11472407 1 g 1 Gramm
11482407 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14266.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16617-46-2 | C4H4N4 | 108.104 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16617-46-2
Summenformel C4H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 108.104
MDL-Nummer MFCD00005237
InChI-Schlüssel FFNKBQRKZRMYCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-pyrazolecarbonitrile, 3-amino-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyanopyrazole, 3-aminopyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-4-cyanopyrazole, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino, 5-aminopyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyano-1h-pyrazole, 4-cyano-5-aminopyrazole, 3-amino-4-cyano pyrazole
PubChem CID 85515
IUPAC-Name 5-Amino-1H-Pyrazol-4-Carbonitril
SMILES C1=NNC(=C1C#N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Schmelzpunkt 173°C to 176°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2647
Formelmasse 108.1
Reinheit (%) 98%