Learn More
3-Amino-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15446247 10 g 10 Gramm
15436247 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33435.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 874-05-5 | C7H7N3 | 133.154 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874-05-5
Summenformel C7H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 133.154
MDL-Nummer MFCD00182045
InChI-Schlüssel YDTDKKULPWTHRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1h-indazole, 1h-indazol-3-ylamine, 3-aminoindazole, 3-indazolamine, 2h-indazol-3-amine, 1h-indazole, 3-amino, aminoindazole, amino-indazole, 1h-indazole-3-ylamine, indazole amine
PubChem CID 13399
IUPAC-Name 1H-Indazol-3-Amin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NN2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-1H-indazole
Schmelzpunkt 150°C to 152°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 97%