Learn More
3-Amino-1-Propansulfonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10774781 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10774781 1 g Glasflasche 1 Gramm
10085853 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10774781 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 104430010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3687-18-1 | C3H9NO3S | 139.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3687-18-1
Summenformel C3H9NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 139.17
MDL-Nummer MFCD00008225
InChI-Schlüssel SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym homotaurine, 3-amino-1-propanesulfonic acid, tramiprosate, alzhemed, 3-aminopropanesulphonic acid, 3aps, 1-propanesulfonic acid, 3-amino, cerebril, 3-aminopropanesulfonic acid, 3-aminopropane sulfonic acid
PubChem CID 1646
ChEBI CHEBI:1457
IUPAC-Name 3-Aminopropan-1-sulfonsäure
SMILES NCCCS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-1-propanesulfonic acid
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >270°C
Farbe Blau bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(CH2)3SO3H
Menge 1 g
Merck Index 15, 9728
Formelmasse 139.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver