Learn More
3-Amino-1-Phenylbutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wird als chemisches Zwischenprodukt eingesetzt. 1-Methyl-3-Phenylpropylamin wird bei der Synthese von N-substituierten Derivaten von (1-Methyl-3-Phenylpropyl)amin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Luftempfindlich. Geschützt vor Luft, Oxidationsmitteln und Kohlendioxid lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Wird als chemisches Zwischenprodukt eingesetzt. 1-Methyl-3-Phenylpropylamin wird bei der Synthese von N-substituierten Derivaten von (1-Methyl-3-Phenylpropyl)amin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Luftempfindlich. Geschützt vor Luft, Oxidationsmitteln und Kohlendioxid lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-1-phenylbutane |
| Schmelzpunkt | -50°C |
| Dichte | 0.928 |
| Siedepunkt | 220°C to 222°C |
| Flammpunkt | 97°C (206°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Brechungsindex | 1.514 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN2922 |
| Beilstein | 2413110 |
| Mehr anzeigen |