Learn More
3-Amino-1-Phenyl-2-Pyrazolin-5-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499842
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11499842 25 g 25 Gramm
11409852 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499842 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10862.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4149-06-8 | C9H9N3O | 175.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4149-06-8
Summenformel C9H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
MDL-Nummer MFCD00003137
InChI-Schlüssel LPOVZHYARSAVIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, 3-amino-1-phenyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 3h-pyrazol-3-one, 5-amino-2,4-dihydro-2-phenyl, 3-amino-1-phenyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 5-pyrazolone, 3-amino-1-phenyl, 5-amino-2-phenyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 3h-pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-amino-2-phenyl, 2,4-dihydro-5-amino-2-phenyl-3h-pyrazol-3-one, acmc-1arey, lpovzhyarsaviz-uhfffaoysa
PubChem CID 77794
IUPAC-Name 5-Amino-2-phenyl-4H-pyrazol-3-on
SMILES C1C(=NN(C1=O)C2=CC=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Schmelzpunkt ∼213°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 153681
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 97%