Learn More
3-Amino-1-bromisochinolin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385349
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11385349 5 g 5 Gramm
11375349 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385349 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50368.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13130-79-5 | C9H7BrN2 | 223.073 g/mol
3-Amino-1-bromoisoquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Amino-1-bromisochinolin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13130-79-5
Summenformel C9H7BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 223.073
MDL-Nummer MFCD00102193
InChI-Schlüssel PSQUIUNIVDKHJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1-bromoisoquinoline, 1-bromo-3-isoquinolinamine, 1-bromoisoquinolin-3-ylamine, 1-bromo-3-isoquinolylamine, 3-amino-1-bromo-isoquinoline, 1-bromoisoquinoline-3-amine, acmc-1by0f, 1-bromo-3-aminoisoquinoline, 1-bromanylisoquinolin-3-amine, 3-isoquinolinamine, 1-bromo
PubChem CID 289845
IUPAC-Name 1-Bromisochinolin-3-Amin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N=C2Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-1-bromoisoquinoline
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 223.07
Reinheit (%) ≥97%