Learn More
3-Amino-1,2-propandiol, 98%
Artikelnummer. 10774591 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10774591 25 g Glasflasche -
10494345 5 g Glasflasche 5 Gramm
10666092 100 g Glasflasche -
10155493 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10774591 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 104420250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS : 616-30-8 | C₃H₉NO₂| 91,11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 616-30-8
Molekulargewicht (g/mol) 91.11
MDL-Nummer MFCD00008140
InChI-Schlüssel KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1,2-propanediol, 2,3-dihydroxypropylamine, 1,2-propanediol, 3-amino, 1-amino-2,3-propanediol, 1-aminoglycerol, 2,3-propandiol-1-amine, 1-aminopropanediol, 3-aminopropan-1,2-diol, 3-amino-1,2-proopanediol, +/--3-amino-1,2-propanediol
PubChem CID 73561
IUPAC-Name 3-Aminopropan-1,2-diol
SMILES C(C(CO)O)N
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 3-Amino-1, 2-propanediol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1700g/mL
Siedepunkt 264.0°C to 265.0°C (739.0 mmHg)
Flammpunkt 155°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H9NO2
Strukturformel H2NCH2CH(OH)CH2OH
Brechungsindex 1.4900 to 1.4940
Menge 25 g
Beilstein 04,301
Relative Dichte 1.17
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols
Viskosität 3 Pas (20°C)
Formelmasse 91.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-1,2-propanediol
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.