Learn More
(+/-)-3-Amino-1,2-Propandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455307 500 g 500 Gramm
11435307 25 g 25 Gramm
11445307 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22672.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 616-30-8 | C3H9NO2 | 91.11 g/mol
3-Amino-1,2-propanediol is used in the preparation of iohexol, which is a X-CT non-ionic contrast medium. It acts as a starting material in the production of specialty materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Amino-1,2-Propandiol wird bei der Herstellung von Iohexol verwendet, das ein nichtionisches X-CT-Kontrastmittel ist. Es dient als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Spezialmaterialien.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-30-8
Summenformel C3H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 91.11
MDL-Nummer MFCD00008140
InChI-Schlüssel KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-1,2-propanediol, 2,3-dihydroxypropylamine, 1,2-propanediol, 3-amino, 1-amino-2,3-propanediol, 1-aminoglycerol, 2,3-propandiol-1-amine, 1-aminopropanediol, 3-aminopropan-1,2-diol, 3-amino-1,2-proopanediol, +/--3-amino-1,2-propanediol
PubChem CID 73561
IUPAC-Name 3-Aminopropan-1,2-diol
SMILES C(C(CO)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-3-Amino-1,2-propanediol
Dichte 1.186
Siedepunkt 264°C to 266°C (739 mmHg)
Flammpunkt 186°C (366°F)
Brechungsindex 1.492
Menge 500 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1719121
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 91.11
Reinheit (%) 97%