Learn More
3-Amino-1,2,4-triazol (Amitrol), TRC
Artikelnummer. 30338453
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338453 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338453 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA633380100MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amitrole
CAS 61-82-5
Summenformel C2 H4 N4
Menge 100 mg
Synonym 1H-1,2,4-Triazol-3-amine (9CI), 1H-1,2,4-Triazole, 3-amino- (7CI), s-Triazole, 3-amino- (8CI), (4H-1,2,4-Triazol-3-yl)amine, 1,2,4-Triazol-5-amine, 1H-1,2,4-Triazol-3-ylamine, 1H-1,2,4-Triazolamine, 2,3,5,6-Tetraazabicyclo[2.1.1]hex-1-ene, 2-Amino-1,3,4-triazole, 3,A-T, 3-Amino-1,2,4-triazole, 3-Amino-1H-1,2,4-triazole, 3-Amino-2H-1,2,4-triazole, 3-Amino-s-triazole, 3-Aminotriazole, 4H-3-Amino-1,2,4-triazole, 5-Amino-1,2,4-triazole, 5-Amino-1H-1,2,4-triazole, A 0432, AT, ATA, ATA (amine), Amerol, Aminotriazole (plant regulator), Amitrol, Amitrol 90, Amitrol T, Amitrole, Amizol, Azaplant, Azolan, Cytrol, Cytrole, ENT 25445, Herbidal total, Herbizole, Maxata, NSC 34809, NSC 7243, TMG, Weedazol
InChI-Formel InChI=1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
SMILES Nc1nc[nH]n1
IUPAC-Name 1H-1,2,4-Triazol-3-amin
Molekulargewicht (g/mol) 84.08
Formelmasse 84.0436