Learn More
3-Amidinopyridinhydrochlorid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434337 5 g 5 Gramm
11424337 1 g 1 Gramm
11444337 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20406.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7356-60-7 | C6H8ClN3 | 157.601 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7356-60-7
Summenformel C6H8ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 157.601
MDL-Nummer MFCD00054326
InChI-Schlüssel MKJPBOVLAZADQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinimidamide hydrochloride, 3-amidinopyridine hydrochloride, pyridine-3-carboximidamide hydrochloride, nicotinamidine hydrochloride, 3-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, nicotinamidine, hydrochloride, pyridine-3-carbonamidine hydrochloride, pyridine-3-carboxamidine hydrochloride, 3-pyridinecarboxamidine hydrochloride, pyridine-3-carboximidamide hcl
PubChem CID 202042
IUPAC-Name Pyridin-3-carboximidamid;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amidinopyridine hydrochloride
Schmelzpunkt 187°C to 189°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 157.6
Reinheit (%) 97%