Learn More
3-Allyl-2-Mercapto-3,5,6,7-Tetrahydro-4H-Cyclopenta[4,5 ]Thieno[2,3-d]Pyrimidin-4-one, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15405185
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15405185 250 mg 250 Milligramm
15495175 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405185 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33943.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113520-01-7
Summenformel C12H12N2OS2
Molekulargewicht (g/mol) 264.36
MDL-Nummer MFCD00484384
InChI-Schlüssel SRKGQOMPUYHFAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-allyl-2-mercapto-3,5,6,7-tetrahydro-4h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 4h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidin-4-one,1,2,3,5,6,7-hexahydro-3-2-propen-1-yl-2-thioxo, 3-allyl-2-mercapto-6,7-dihydro-3h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidin-4 5h-one, 5-allyl-6-thioxo-1,2,3,5,6,7-hexahydro-8-thia-5,7-diaza-cyclopenta a inden-4-one, 3-prop-2-en-1-yl-2-sulfanyl-3,5,6,7-tetrahydro-4h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 11-prop-2-en-1-yl-10-sulfanyl-7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodeca-1 8 ,2 6 ,9-trien-12-one, 11-prop-2-en-1-yl-10-sulfanylidene-7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodeca-1 8 ,2 6-dien-12-one, acmc-20e9no, 1,2,3,4-tetrahydro-2-thioxo-3-allyl-5,6-propanothieno 2,3-d pyrimidine-4-one, 2-allyl-3-thioxo-4,6,7,8-tetrahydrocyclopenta 2,3 thieno 2,4-b pyrimidin-1-one
PubChem CID 823238
IUPAC-Name 11-(prop-2-en-1-yl)-10-sulfanylidene-7-thia-9,11-diazatricyclo[6.4.0.0²,⁶]dodeca-1(8),2(6)-dien-12-one
SMILES C=CCN1C(=S)NC2=C(C3=C(CCC3)S2)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Allyl-2-mercapto-3,5,6,7-tetrahydro-4H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Schmelzpunkt 210°C to 211°C
Menge 250 mg
Formelmasse 264.37
Reinheit (%) 96%