Learn More
3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilan, 94 %, stab. mit 100 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319155
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11319155 25 g 25 Gramm
11309155 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319155 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16400.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.52 CHF
    344.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 89.87 CHF
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4369-14-6 | C9H18O5Si | 234.32 g/mol
3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane is used to enhance the thermal conductivity of silicone rubber filled with hybrid fillers. It is involved in the synthesis of vinyl and acryalte modified silica nanoparticles by using vinyltrimethoxysilane. Further, it is used as a silane coupling agent involved in the modification of fluorescein isothiocyanate-mesoporous silica nanoparticles with carbon-carbon double bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilan wird zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit von Silikonkautschuk verwendet, der mit hybriden Füllstoffen gefüllt ist. Es ist an der Synthese von vinyl- und acrylatmodifizierten Silika-Nanopartikeln durch die Verwendung von Vinyltrimethoxysilan beteiligt. Darüber hinaus wird es als Silan-Kopplungsmittel verwendet, das an der Modifikation von Fluoresceinisothiocyanat-mesoporösen Silika-Nanopartikeln mit Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen beteiligt ist.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4369-14-6
Summenformel C9H18O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 234.32
MDL-Nummer MFCD00054803
InChI-Schlüssel KBQVDAIIQCXKPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethoxysilyl propyl acrylate, 3-acryloyloxy propyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, 2-propenoic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester, 3-acryloxypropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl 2-propenoate, 3-acryloyloxypropyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, stab. with 100ppm bht, acmc-1aoz6, acrylic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 151204
IUPAC-Name 3-Trimethoxysilylpropyl prop-2-enoat
SMILES CO[Si](CCCOC(=O)C=C)(OC)OC
Spezifikation
Siedepunkt 95°C to 100°C (3mmHg)
Chemischer Name oder Material 3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane
Namenshinweis stabilized with 100ppm BHT
Menge 25 g
Flammpunkt 123°C (253°F)
Brechungsindex 1.429
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.059
Strukturformel CH2=CHCO2(CH2)3Si(OCH3)3
UN-Nummer UN1760
Beilstein 2046320
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents.
Formelmasse 234.33
Reinheit (%) 94%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Propenoic acid, 3-(trimethoxysilyl)propylester