Learn More
3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilan, 94 %, stab. mit 100 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309155
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11309155 5 g 5 Gramm
11319155 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309155 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16400.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4369-14-6 | C9H18O5Si | 234.32 g/mol
3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane is used to enhance the thermal conductivity of silicone rubber filled with hybrid fillers. It is involved in the synthesis of vinyl and acryalte modified silica nanoparticles by using vinyltrimethoxysilane. Further, it is used as a silane coupling agent involved in the modification of fluorescein isothiocyanate-mesoporous silica nanoparticles with carbon-carbon double bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilan wird zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit von Silikonkautschuk verwendet, der mit hybriden Füllstoffen gefüllt ist. Es ist an der Synthese von vinyl- und acrylatmodifizierten Silika-Nanopartikeln durch die Verwendung von Vinyltrimethoxysilan beteiligt. Darüber hinaus wird es als Silan-Kopplungsmittel verwendet, das an der Modifikation von Fluoresceinisothiocyanat-mesoporösen Silika-Nanopartikeln mit Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen beteiligt ist.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4369-14-6
Summenformel C9H18O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 234.32
MDL-Nummer MFCD00054803
InChI-Schlüssel KBQVDAIIQCXKPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethoxysilyl propyl acrylate, 3-acryloyloxy propyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, 2-propenoic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester, 3-acryloxypropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl 2-propenoate, 3-acryloyloxypropyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, stab. with 100ppm bht, acmc-1aoz6, acrylic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 151204
IUPAC-Name 3-Trimethoxysilylpropyl prop-2-enoat
SMILES CO[Si](CCCOC(=O)C=C)(OC)OC
Spezifikation
Siedepunkt 95°C to 100°C (3mmHg)
Chemischer Name oder Material 3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane
Namenshinweis stabilized with 100ppm BHT
Menge 5 g
Strukturformel CH2=CHCO2(CH2)3Si(OCH3)3
UN-Nummer UN1760
Beilstein 2046320
Flammpunkt 123°C (253°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents.
Formelmasse 234.33
Reinheit (%) 94%
Brechungsindex 1.429
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.059