Learn More
3-Acetylthiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10209843
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
1468-83-3
C6H6OS
126.17
MFCD00005468
RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N
3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone
15116
1-(thiophen-3-yl)ethan-1-one
CC(=O)C1=CSC=C1
1468-83-3
C6H6OS
126.17
MFCD00005468
RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N
3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone
15116
1-(thiophen-3-yl)ethan-1-one
CC(=O)C1=CSC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Acetylthiophene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 57°C to 61°C
Farbe Beige bis Braun
Siedepunkt 208°C to 210°C (748.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C4H3S)COCH3
Menge 1 g
Beilstein 17,III,452
Formelmasse 126.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Acetylthiophene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.