Learn More
3-Acetylthiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428943
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428943 250 g 250 Gramm
11408943 10 g 10 Gramm
11418943 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428943 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11078.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1468-83-3 | C6H6OS | 126.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1468-83-3
Summenformel C6H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 126.17
MDL-Nummer MFCD00005468
InChI-Schlüssel RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone
PubChem CID 15116
IUPAC-Name 1-Thiophen-3-ylethanon
SMILES CC(=O)C1=CSC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetylthiophene
Schmelzpunkt 58°C to 61°C
Siedepunkt 208°C to 210°C
Menge 250 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 107241
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 126.18
Reinheit (%) 98%