Learn More
3-Acetylchinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15416007 5 g 5 Gramm
15406007 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33206.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 33021-53-3 | C11H9NO | 171.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33021-53-3
Summenformel C11H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 171.20
MDL-Nummer MFCD00030698
InChI-Schlüssel VMZYRGLKJCRGST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylquinoline, 1-quinolin-3-yl ethanone, ethanone, 1-3-quinolinyl, 1-3-quinolinyl ethanone, 3-quinolylethanone, 3-acetyl-chinolin, methyl quinolinyl ketone, 1-quinolin-3-yl-ethanone, 1-quinolin-3-yl ethan-1-one, s-1-4-cyanophenyl ethanamine hydrochloride form
PubChem CID 5325612
IUPAC-Name 1-(quinolin-3-yl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CN=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetylquinoline
Schmelzpunkt 97°C to 99°C
Siedepunkt 139°C (4 mmHg)
Menge 5 g
Formelmasse 171.2
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Acetylquinoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Acetylquinoline