Learn More
3-Acetylpyrrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429972
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11429972
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12073.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1072-82-8 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072-82-8
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.128
MDL-Nummer MFCD00067759
InChI-Schlüssel KHHSXHXUQVNBGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylpyrrole, 1-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl, 1-1h-pyrrol-3-yl-ethanone, 3-acetyl-1h-pyrrole, 3-acetyl pyrrole, pubchem22508, 3-acetyl-1h-pyrroline
PubChem CID 2737793
IUPAC-Name 1-(1H-Pyrrol-3-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CNC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetylpyrrole
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 107151
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 97%