Learn More
3-Acetylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422377
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11422377
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14246.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 350-03-8 | C7H7NO | 121.139 g/mol
3-Acetylpyridine used as an intermediate for the synthesis of risedronate sodium, inhibitor of bone resorption. It is also used in perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Acetylpyridin wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Risedronat-Natrium, Inhibitor der Knochenresorption verwendet. Wird auch in der Parfümerie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 350-03-8
Summenformel C7H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 121.139
MDL-Nummer MFCD00006396
InChI-Schlüssel WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylpyridine, 1-pyridin-3-yl ethanone, 3-acetopyridine, 1-3-pyridinyl ethanone, methyl 3-pyridyl ketone, ethanone, 1-3-pyridinyl, ketone, methyl 3-pyridyl, 3-acetyl pyridine, 3-pyridyl methyl ketone, 1-pyridin-3-yl ethan-1-one
PubChem CID 9589
IUPAC-Name 1-Pyridin-3-ylethan
SMILES CC(=O)C1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetylpyridine
Schmelzpunkt 12°C to 13°C
Dichte 1.106
Siedepunkt 218°C to 220°C
Flammpunkt 104°C (219°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.535
Menge 500 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 107751
Merck Index 14,6116
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform. Miscible with water.
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.