Learn More
3-Acetylphenylboronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Acetylphenylboronic acid |
| CAS | 204841-19-0 |
| Summenformel | C8H9BO3 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cccc(c1)B(O)O |
| IUPAC-Name | (3-Acetylphenyl)borsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 163.97 |
| Formelmasse | 164.0645 |