missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Acetylbenzophenone, TRC

Artikelnummer. 30004624
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004624 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30004624 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA17097510MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 66067-44-5
Summenformel C15 H12 O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.25
Synonym 1-(3-Benzoylphenyl)ethanone, Ketoprofen Imp. A (EP), 3-Acetylbenzophenone
IUPAC-Name 1-(3-benzoylphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Acetylbenzophenone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H12O2/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-10H,1H3
Formelmasse 224.0837
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.