Learn More
3-Acetylbenzonitril, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429812
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429812 25 g 25 Gramm
11419812 5 g 5 Gramm
11439812 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429812 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10841.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6136-68-1 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Vorbereitung von (q2-2-Acetyl-4-Cyanophenyl)tetra-Carbonylmangan durch Reaktion von 3-Acetylbenzonitril mit Benzylpentacarbonylmangan. Vier aromatische Amidoxime wurden synthetisiert, indem Hydroxylamin mit 1,3-Dicyanobenzol, 1,4- Dicyanobenzol, 3-Acetylbenzonitril und 4-Acetylbenzonitril reagiert wurde. Darzens-Kondensation von 3-Acetylbenzonitril sorgte für Aldehyd.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6136-68-1
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
MDL-Nummer MFCD00001806
InChI-Schlüssel SBCFGFDAZCTSRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-cyanoacetophenone, 3'-cyanoacetophenone, benzonitrile, 3-acetyl, 3-cyanoacetophenone, 3-acetyl-benzonitrile, unii-tsj72034p9, 3-acetylbenzenecarbonitrile, m-acetylbenzonitrile, 3-acetyl benzonitrile, pubchem12649
PubChem CID 80222
IUPAC-Name 3-Acetylbenzonitril
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetylbenzonitrile
Schmelzpunkt 97°C to 101°C
Siedepunkt 120°C (5 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2079629
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) ≥97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Acetylbenzonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Acetylbenzonitrile