Learn More
3-Acetylbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15425167 5 g 5 Gramm
15415167 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32447.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 73035-16-2 | C8H7ClO3S | 218.651 g/mol
Classical acetamidomalonate addition/decarboxylative hydrolysis as the key step for the generation of the amino acidic moiety starting from 4-ethylsulfonyl-α-bromoacetophenone prepared in two steps from commercially available 4-acetyl-benzenesulfonyl chloride. This then treated with sodium sulfite in basic aqueous conditions yielded the sodium sulfinate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Klassische Acetamidomalonat-Additions/Decarboxylationshydrolyse ist der Schlüsselschritt für die Erzeugung der Aminosäurengruppe ausgehend von 4-Ethylsulfonyl-α-bromoacetophenon, das in zwei Schritten aus handelsüblichem 4-Acetylbenzenesulfonylchlorid hergestellt wird. Diese Substanz wird dann mit Natriumsulfit unter basischen, wässrigen Bedingungen behandelt und ergibt dann Natriumsulfinat.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Feuchtigkeit und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73035-16-2
Summenformel C8H7ClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 218.651
MDL-Nummer MFCD03424979
InChI-Schlüssel CGMBNEIGZOCPPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-acetylphenylsulfonyl chloride, 3-acetyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-acetyl, m-chlorosulfonylacetophenone, 3-acetyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-acetyl, benzene sulfonylchloride 3-acetyl, benzenesulfonyl chloride, 3-acetyl-9ci
PubChem CID 2756260
IUPAC-Name 3-Acetylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 42°C to 43°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 218.66
Reinheit (%) 97%