Learn More
3-Acetyl-6-brompyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15475997 5 g 5 Gramm
15465997 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33204.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 139042-59-4 | C7H6BrNO | 200.035 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139042-59-4
Summenformel C7H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 200.035
MDL-Nummer MFCD04974527
InChI-Schlüssel MUKKGHQBUKOMTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyl-2-bromopyridine, 1-6-bromopyridin-3-yl ethanone, 2-bromo-5-acetylpyridine, 1-6-bromo-pyridin-3-yl-ethanone, 1-6-bromopyridin-3-yl ethan-1-one, 3-acetyl-6-bromopyridine, ethanone, 1-6-bromo-3-pyridinyl, 1-6-bromopyrid-3-yl ethanone, 1-6-bromo-3-pyridyl ethanone, acmc-209cij
PubChem CID 15668195
IUPAC-Name 1-(6-Brompyridin-3-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CN=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetyl-6-bromopyridine
Schmelzpunkt 124°C to 128°C
Menge 5 g
Formelmasse 200.03
Reinheit (%) 97%