Learn More
3-Acetyl-2-methyl-5-phenylthiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046236
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11303147
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13554.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40932-63-6
Summenformel C13H12OS
Molekulargewicht (g/mol) 216.30
MDL-Nummer MFCD00151790
InChI-Schlüssel GREAZYFTAJMZFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiophene, 1-2-methyl-5-phenylthiophen-3-yl ethanone, 1-2-methyl-5-phenylthien-3-yl ethanone, ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thienyl, acmc-20anao, 3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiohene, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thienyl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thiophenyl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-thiophen-3-yl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-thiophen-3-yl-ethanone
PubChem CID 2728765
IUPAC-Name 1-(2-methyl-5-phenylthiophen-3-yl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=C(C)SC(=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetyl-2-methyl-5-phenylthiophene
Schmelzpunkt 67°C to 69°C
Menge 1 g
Beilstein 8481276
Formelmasse 216.3
Reinheit (%) 98%