Learn More
3-Acetyl-2,5-Dichlorthiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421548
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11421548 100 g 100 Gramm
11401548 5 g 5 Gramm
11411548 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421548 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13867.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 36157-40-1 | C6H4Cl2OS | 195.057 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36157-40-1
Summenformel C6H4Cl2OS
Molekulargewicht (g/mol) 195.057
MDL-Nummer MFCD00014522
InChI-Schlüssel GYFDNIRENHZKGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetyl-2,5-dichlorothiophene, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethan-1-one, 1-2,5-dichlorothiophen-3-yl ethan-1-one, 1-2,5-dichloro-3-thienyl ethanone, 2,5-dichloro-3-thienyl methyl ketone, ethanone, 1-2,5-dichloro-3-thienyl, 1-2,5-dichloro-thiophen-3-yl-ethanone, 1-2,5-dichlorothien-3-yl ethan-1-one, zlchem 481
PubChem CID 118920
IUPAC-Name 1-(2,5-Dichlorothiophen-3-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(SC(=C1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
Schmelzpunkt 37°C to 39°C
Siedepunkt 120°C to 122°C (4 mmHg)
Flammpunkt 110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 121288
Formelmasse 195.07
Reinheit (%) 98%