Learn More
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11966591 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11966591 50 g Glasflasche 50 Gramm
10273980 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966591 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 102510500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2386-25-6 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2386-25-6
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
InChI-Schlüssel VGZCKCJMYREIKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetyl-2,4-dimethylpyrrole, 2,4-dimethyl-3-acetylpyrrole, 1-2,4-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2,4-dimethylpyrrol-3-yl methyl ketone, ethanone, 1-2,4-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl, ketone, 2,4-dimethylpyrrol-3-yl methyl, 1-2,4-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, 2,4-dimethyl-3-acetyl-pyrrole, 3-acetyl-2,5-dimethyl-pyrrole, 1-2,4-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-ethanone
PubChem CID 15163
IUPAC-Name 1-(2,4-Dimethyl-1H-Pyrrol-3-yl)ethanon
SMILES CC1=CNC(=C1C(=O)C)C
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 3-Acetyl-2, 4-dimethylpyrrole
Schmelzpunkt 136.0°C to 139.0°C
Farbe Braun bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Formelmasse 137.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Consejos de prudencia
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.