Learn More
3-Acetoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10311680 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10311680 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10311680 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435410100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetoxybenzoic acid
CAS 6304-89-8
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 101°C to 102°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 58.5 to 61.5% C, 4.4 to 4.6% H, 34.6 to 36.4% O
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H8O4
MDL-Nummer MFCD00016699
Menge 10 g
Synonym 3-acetoxybenzoic acid, 3-acetyloxy benzoic acid, benzoic acid,3-acetyloxy, benzoic acid, 3-acetyloxy, 3-acetoxybenzoesaure, acmc-20anav, 3-acetoxy benzoic acid, 3-acetoxy-benzoic acid, benzoic acid, m-acetoxy
InChI-Schlüssel NGMYCWFGNSXLMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
IUPAC-Name 3-Acetyloxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
PubChem CID 238669
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Acetoxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.