Learn More
3-Acetoxy-3-methylpentan-1,5-disäureanhydrid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Acetoxy-3-methylpentane-1,5-dioic Acid Anhydride |
| CAS | 87894-65-3 |
| Summenformel | C8 H10 O5 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10O5/c1-5(9)13-8(2)3-6(10)12-7(11)4-8/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)OC1(C)CC(=O)OC(=O)C1 |
| IUPAC-Name | (4-Methyl-2,6-dioxooxan-4-yl)acetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 186.16 |
| Formelmasse | 186.0528 |