Learn More
3-Acetoxy-2-Methylbenzoylchlorid, 97 %
Artikelnummer. 11359495
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11359495 5 g 5 Gramm
11369495 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359495 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18720.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 167678-46-8
Summenformel C10H9ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 212.63
MDL-Nummer MFCD02094037
InChI-Schlüssel COLDUSGLGQXXEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetoxy-2-methylbenzoyl chloride, 3-chlorocarbonyl-2-methylphenyl acetate, 3-acetoxy-2-methylbenzoylchloride, 3-acetyloxy-2-methyl-benzoyl chloride, 3-carbonochloridoyl-2-methylphenyl acetate, acetic acid 3-chlorocarbonyl-2-methylphenyl ester, ambc, acmc-1c4md, 3-acetoxy-o-toluoyl chloride, 3-acetoxy-2-methyl-benzoyl chloride
PubChem CID 7010345
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC(C(Cl)=O)=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetoxy-2-methylbenzoyl chloride
Schmelzpunkt 31°C to 35°C
Dichte 1.25
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 8054543
Empfindlichkeit Moisture sensitive
IUPAC-Name 3-(carbonochloridoyl)-2-methylphenyl acetate
Formelmasse 212.63
Reinheit (%) 97%