Learn More
3-Acetoxy-2-Methylbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11349495
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11349495 25 g 25 Gramm
11339495 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349495 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18719.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 168899-58-9
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.186
MDL-Nummer MFCD00957176
InChI-Schlüssel LHVJUPHCLWIPLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetoxy-2-methylbenzoic acid, 2-methyl-3-acetoxybenzoic acid, 3-acetoxy-2-methyl benzoic acid, 3-acetyloxy-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 3-acetyloxy-2-methyl, 3-acetoxy-2-methyl-benzoic acid, acmc-209dz2, ksc495o2n, 3-acetyloxy-2-methyl-benzoic acid
PubChem CID 3798557
IUPAC-Name 3-acetyloxy-2-methylbenzoesäure
SMILES CC1=C(C=CC=C1OC(=O)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 149°C to 150°C
Menge 25 g
Beilstein 3271605
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 99%