Learn More
3-Acetoxy-2-methylbenzoesäure, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11945101 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11945101 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11945101 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 443860050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Chemischer Name oder Material 3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid
CAS 168899-58-9
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 148°C to 151°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Summenformel C10H10O4
Menge 5 g
Synonym 3-acetoxy-2-methylbenzoic acid, 2-methyl-3-acetoxybenzoic acid, 3-acetoxy-2-methyl benzoic acid, 3-acetyloxy-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 3-acetyloxy-2-methyl, 3-acetoxy-2-methyl-benzoic acid, acmc-209dz2, ksc495o2n, 3-acetyloxy-2-methyl-benzoic acid
InChI-Schlüssel LHVJUPHCLWIPLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC=C1OC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-Name 3-acetyloxy-2-methylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
PubChem CID 3798557
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form kristallines Pulver oder Pulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Acetoxy-2-methyl-benzoic acid
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Conseils de prudence
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.