Learn More
3-Acetoxy-1 -Propenylboronsäure Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11385535 250 mg 250 Milligramm
11375535 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385535 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19700.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 161395-97-7 | C11H19BO4 | 226.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 161395-97-7
Summenformel C11H19BO4
Molekulargewicht (g/mol) 226.08
MDL-Nummer MFCD03788751
InChI-Schlüssel ZXBRLGZFCXGTBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, e-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl allyl acetate, 2-3-acetoxy-1-propenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2e-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-propen-1-yl acetate, 2e-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl prop-2-en-1-yl acetate, e-3-acetoxy-1-propenylboronic acid 2,3-dimethylbutane-2,3-diyl ester
PubChem CID 11264613
IUPAC-Name 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)prop-2-en-1-yl acetate
SMILES CC(=O)OCC=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester
Brechungsindex 1.4485
Menge 250 mg
Beilstein 6923397
Formelmasse 226.08
Reinheit (%) 97%