Learn More
3-Acetamidophenol, TRC
Artikelnummer. 30324204
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324204 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324204 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA15850525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(3-Hydroxyphenyl)acetamide
CAS 621-42-1
Summenformel C8 H9 N O2
Menge 25 g
Synonym Acetamide, N-(3-hydroxyphenyl)-, Acetanilide, 3'-hydroxy- (7CI,8CI), N-(3-Hydroxyphenyl)acetamide, 3-(Acetylamino)-1-hydroxybenzene, 3-(Acetylamino)phenol, 3-Acetamidophenol, 3'-Hydroxyacetanilide, BS 479, BS 749, Metacetamol, Metalid, N-Acetyl-3-hydroxyaniline, N-Acetyl-m-aminophenol, NSC 3990, Pedituss, Pyrapap, Rystal, m-(Acetylamino)phenol, m-Acetamidophenol, m-Hydroxyacetanilide
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
SMILES CC(=O)Nc1cccc(O)c1
IUPAC-Name N-(3-Hydroxyphenyl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 151.1626
Formelmasse 151.0633