Learn More
3-Acetamidophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020715
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11349519
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12764.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 621-42-1 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-42-1
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.165
MDL-Nummer MFCD00002263
InChI-Schlüssel QLNWXBAGRTUKKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetamidophenol, n-3-hydroxyphenyl acetamide, metacetamol, 3'-hydroxyacetanilide, m-acetamidophenol, 3-hydroxyacetanilide, n-acetyl-m-aminophenol, m-hydroxyacetanilide, 3-acetylamino phenol, metalid
PubChem CID 12124
ChEBI CHEBI:76987
IUPAC-Name N-(3-Hydroxyphenyl)acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC(=CC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetamidophenol
Schmelzpunkt 146°C to 149°C
Menge 25 g
Beilstein 907998
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 99%