Learn More
3-Acetamido-3-Deoxy-D-Glukose, TRC
Artikelnummer. 30179249
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179249 25 mg 25 Milligramm
30179629 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179249 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA15800025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14086-88-5
Summenformel C8 H15 N O6
Molekulargewicht (g/mol) 221.21
IUPAC-Name N-[(3R,4S,5S,6R)-2,3,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-4-yl]acetamid
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C(O)O[C@H](CO)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetamido-3-deoxy-D-glucose
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-6(12)4(2-10)15-8(14)7(5)13/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5+,6-,7-,8?/m1/s1
Formelmasse 221.0899