Learn More
3,7-Dimethyl-1-octanol, TRC
Artikelnummer. 30383783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30383783 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383783 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48115050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,7-Dimethyl-1-octanol
CAS 106-21-8
Summenformel C10H22O
Menge 50 g
Synonym (±)-3,7-Dimethyloctan-1-ol, 2,6-Dimethyl-8-octanol, 3,7-Dimethyloctane-1-ol, Dihydrocitronellol, Geraniol tetrahydride, Pelargol, Perhydrogeraniol, Tetrahydrogeraniol
InChI-Formel InChI=1S/C10H22O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCO
IUPAC-Name 3,7-Dimethyloctan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 158.28
Formelmasse 158.1671