Learn More
{3-[6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]phenyl}Methanol, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC62609CB
Additional Details : CAS : 906352-98-5 Gewicht : 0.05025kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 250mg
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10205274
  • 87.60 CHF / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 19-12-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
906352-98-5
216.24
DWEAUGVLWACZHO-UHFFFAOYSA-N
24229679
CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=CC(=C2)CO
C12H12N2O2
MFCD09817525
3-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanol, 3-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy
[3-(6-methylpyrazin-2-yl)oxyphenyl]methanol
Spezifikation
250mg
Bernsteinfarbene Glasflasche
96.5
97%
MFCD09817525
DWEAUGVLWACZHO-UHFFFAOYSA-N
[3-(6-methylpyrazin-2-yl)oxyphenyl]methanol
24229679
97%
{3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]phenyl}methanol
906352-98-5
100.0
C12H12N2O2
3-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanol, 3-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy
CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=CC(=C2)CO
216.24
216.24
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation