Learn More
3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamine |
| CAS Min. % | 89.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 215.25 |
| Reinheit (%) | 90% |