Learn More
3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10133364
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10133364 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10643815 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10133364 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62601CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 906352-96-3
Summenformel C12H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 230.223
MDL-Nummer MFCD09817520
InChI-Schlüssel OKPBLLHANTVVJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzoic acid, benzoicacid, 3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy, 3-6-methylpyrazin-2-yloxy benzoic acid, benzoicacid,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy
PubChem CID 24229674
IUPAC-Name 3-(6-methylpyrazin-2-yl)oxybenzoesäure
SMILES CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 230.22
Reinheit (%) 97%