Learn More
3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10718835
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10718835 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10481884 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10718835 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62614DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 915707-61-8
Summenformel C11H11N3O
Molekulargewicht (g/mol) 201.229
MDL-Nummer MFCD09702406
InChI-Schlüssel ZFDWDKWQAXTCSU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229682
IUPAC-Name 3-(6-Methylpyrazin-2-yl)oxyanilin
SMILES CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=CC(=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy aniline, benzenamine, 3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy, 3-6-methylpyrazin-2-yloxy phenylamine, benzenamine,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy
Formelmasse 201.23
Reinheit (%) 97%