Learn More
3,6-Dithia-1,8-Octandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433228
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11433228 10 g 10 Gramm
11443228 50 g 50 Gramm
11453228 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433228 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17654.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5244-34-8 | C6H14O2S2 | 182.296 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5244-34-8
Summenformel C6H14O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 182.296
MDL-Nummer MFCD00002911
InChI-Schlüssel PDHFSBXFZGYBIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-dithia-1,8-octanediol, 1,2-bis 2-hydroxyethylthio ethane, 3,6-dithiaoctane-1,8-diol, dithiaoctanediol, ethylenedithioethanol, ethanol, 2,2'-1,2-ethanediylbis thio bis, unii-kbc80263g6, 2,2'-ethane-1,2-diylbis sulfanediyl diethanol, 2,2'-ethylenedithio diethanol, ethanol, 2,2'-ethylenedithio di
PubChem CID 78904
IUPAC-Name 2-[2-(2-Hydroxyethylsulfanyl)ethylsulfanyl]ethanol
SMILES C(CSCCSCCO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,6-Dithia-1,8-octanediol
Schmelzpunkt 63°C to 67°C
Siedepunkt 170°C (0.8 mmHg)
Menge 10 g
Beilstein 1739193
Formelmasse 182.31
Reinheit (%) 97%