Learn More
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-yl-Trifluormethansulfonat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10743512
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10743512 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10311610 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10505470 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10743512 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08368DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 188975-30-6
Summenformel C6H7F3O4S
Molekulargewicht (g/mol) 232.173
InChI-Schlüssel QXCAHEXKUMUTRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl trifluoro-methanesulfonate, 5,6-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-2h-pyran, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yltrifluoromethanesulfonate, 2,3-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-pyran, 2h-5,6-dihydropyran-4-yl trifluoromethyl sulfonate, 4-trifluoromethylsulfonyloxy-5,6-dihydro-2h-pyran, trifluoro-methanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester
PubChem CID 11356703
IUPAC-Name 3,6-Dihydro-2H-pyran-4-yl trifluormethansulfonat
SMILES C1COCC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 6-Dihydro-2H-pyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 232.18