Learn More
3,6-Dichlorpyridazin, 98%
Artikelnummer. 11492527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11492527 100 g 100 Gramm
11482527 25 g 25 Gramm
11402537 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14795.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 141-30-0 | C4H2Cl2N2 | 148,974 g/mol
3,6-Dichlorpyridazin wird als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie, insbesondere bei pharmazeutischen Wirkstoffen, verwendet. Es wird zur Herstellung von α-(Halohetaroyl)-2-azahetarylacetonitrilen verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
3,6-Dichlorpyridazin wird als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie, insbesondere für pharmazeutische Wirkstoffe, verwendet. Es wird zur Herstellung von alpha-(halogen-hetaroyl)-2-azahetaryl-acetonitrilen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-30-0
Summenformel C4H2Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 148.974
MDL-Nummer MFCD00006466
InChI-Schlüssel GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridazine, 3,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazine, 3,6-dichloro-1,2-diazine, pubchem9487, 3,6-dichloropyridazin, 3,6 dichloropyridazine, 3.6-dichloropyridazine, pyridazine,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazin, 3,6-dichloropyridazine
PubChem CID 67331
IUPAC-Name 3,6-Dichlorpyridazin
SMILES C1=CC(=NN=C1Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,6-Dichloropyridazine
Schmelzpunkt 66°C to 70°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 111151
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formelmasse 148.98
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke