Learn More
3,6-Dichloropyridazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10676934 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10676934 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10030740 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10676934 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 113715000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 141-30-0 | C4H2Cl2N2 | 148.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-30-0
Summenformel C4H2Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 148.98
MDL-Nummer MFCD00006466
InChI-Schlüssel GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridazine, 3,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazine, 3,6-dichloro-1,2-diazine, pubchem9487, 3,6-dichloropyridazin, 3,6 dichloropyridazine, 3.6-dichloropyridazine, pyridazine,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazin, 3,6-dichloropyridazine
PubChem CID 67331
IUPAC-Name 3,6-Dichlorpyridazin
SMILES C1=CC(=NN=C1Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 6-Dichloropyridazine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 65°C to 69°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 500 g
Formelmasse 148.98
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,6-Dichloropyridazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.