Learn More
3,6-Dichlor-2-Fluorbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15425417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15425417 5 g 5 Gramm
15415417 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32666.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 916420-62-7
Summenformel C7H3Cl2FO2
Molekulargewicht (g/mol) 208.997
MDL-Nummer MFCD09025382
InChI-Schlüssel GPDYPRHGLQZRIP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 46737548
IUPAC-Name 3,6-dichlor-2-Fluorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1Cl)C(=O)O)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,6-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 150°C to 153°C
Menge 5 g
Formelmasse 209.01
Reinheit (%) 97%