Learn More
3,6-Dibrompyridazin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15487728 1 g 1 Gramm
15497728 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487728 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61223.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 17973-86-3 | C4H2Br2N2 | 237.882 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17973-86-3
Summenformel C4H2Br2N2
Molekulargewicht (g/mol) 237.882
MDL-Nummer MFCD00233947
InChI-Schlüssel VQAFMTSSCUETHA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 248852
IUPAC-Name 3,6-Dibrompyridazin
SMILES C1=CC(=NN=C1Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,6-Dibromopyridazine
Schmelzpunkt 117°C to 121°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 1 g
Synonym 3,6-dibromopyridazide, pyridazine, 3,6-dibromo, 3,6-dibromo pyridazine, pubchem12385, 3,6-dibromo-pyridazine, pyridazine,3,6-dibromo, 3,6-dibromo-1,2-diazine, 3,6-dibromopyridazine, synquest 3h32-9-t3
Formelmasse 237.88
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest