Learn More
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15410358 1 g 1 Gramm
15420358 5 g 5 Gramm
15430358 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410358 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53484.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1671-87-0 | C12H8N6 | 236.24 g/mol
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine may be used in the preparation of mononuclear, cyclic tetranuclear, and 1-D helical-chain Cu(II) complexes, via metal-assisted hydrolysis. It also may be used in the synthesis of novel cyclic tetranuclear ZnII complex and synthesis of substituted 3,6-di(2-pyridyl)pyridazines, via inverse electron demand Diels Alder reaction with alkenes or alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazin kann bei der Herstellung von mononuklearen, zyklischen, tetranuklearen und 1-D-helikalen Cu(II)-Komplexen über metallgestützte Hydrolyse verwendet werden. Es kann auch für die Synthese von neuartigen zyklischen, tetranuklearen ZnII-Komplexen und Synthese von substituierten 3,6-Di(2-pyridyl)pyridazinen eingesetzt werden, über inversen Elektronenbedarf der Diels Alder-Reaktion mit Alkenen oder Alkynen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1671-87-0
Summenformel C12H8N6
Molekulargewicht (g/mol) 236.24
MDL-Nummer MFCD00121717
InChI-Schlüssel JFBIRMIEJBPDTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-di pyridin-2-yl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-di 2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-di-2-pyridinyl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-bis 2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine, bis pyridin-2-yl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-bis 2-pyridinyl-1,2,4,5-tetrazine, bptz, acmc-209dvt, 3,6-di-2-pyridyl-s-tetrazine
PubChem CID 315109
IUPAC-Name 3,6-Dipyridin-2-yl-1,2,4,5-Tetrazin
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=NN=C(N=N1)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine
Schmelzpunkt 225°C (decomposition)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 236.24
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Crystalline Powder