Learn More
3-(5-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-3-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10516344
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10516344
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC39114DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 10185-69-0
Summenformel C9H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
MDL-Nummer MFCD08443707
InChI-Schlüssel CTRGRIHPFAVSOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl aniline, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenylamine, benzenamine,3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl
PubChem CID 11423869
IUPAC-Name 3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)anilin
SMILES CC1=NC(=NO1)C1=CC(N)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 97%