missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Dinitrosalicylsäure, TRC

Artikelnummer. 30010545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010545 25 g 25 Gramm
30006888 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30010545 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48030025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 609-99-4
Summenformel C7 H4 N2 O7
Molekulargewicht (g/mol) 228.12
Synonym 3,5-Dinitrosalicylate, 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3,5-Dinitrobenzoesäure
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3,5-Dinitrosalicylic Acid
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
Formelmasse 228.0019
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.