Learn More
3,5-Dinitrobenzoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30005626
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005626 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30005626 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47991525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dinitrobenzoyl Chloride
CAS 99-33-2
Summenformel C7H3ClN2O5
Menge 25 g
Synonym 3,5-Dinitrobenzoic Acid Chloride, NSC 2697;
InChI-Formel InChI=1S/C7H3ClN2O5/c8-7(11)4-1-5(9(12)13)3-6(2-4)10(14)15/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Molekulargewicht (g/mol) 230.56